1.30100
Système de contrôle de l'hygiène HY-LiTE® 2
For ATP measurement to assess biological contamination, Suitable for quality monitoring of cleaning processes on surfaces and in process fluids during food and beverages production as well as in other Industrial production applications.
Synonyme(s) :
Luminomètre, ATP-mètre, lecteur d’ATP, système d’ATP-métrie
About This Item
Produits recommandés
Agence
complies with DIN 10124
Niveau de qualité
Gamme de produits
HY-LiTE®
dilution
(Hygiene monitoring)
Application(s)
environmental
food and beverages
industrial hygiene
industrial qc
jet fuel
surface monitoring
water monitoring
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
Chaque kit contient les éléments suivants, tous emballés dans un sac de transport en nylon rembourré :
- Luminomètre HY-LiTE® 2
- Porte-piles (pour 4 piles alcalines scellées de 1,5 V du type Mignon LR6 AA)
- Alimentation secteur CA avec adaptateurs pour Union Européenne, Royaume-Uni, Amérique du Nord et Australie
- Câble de connexion USB
- Clé USB contenant : logiciel de gestion des données TREND 2, mode d'emploi, fiche de données de sécurité, et guide étape par étape
Application
Caractéristiques et avantages
- Produit fiable et robuste
- Simple d′utilisation avec 5 boutons
- Couvercle semi-automatique
- Compensation de la température
- Auto-contrôle unique de l′étalonnage
- Gestion avancée des données avec le logiciel TREND 2
- Fonctionnement sur secteur ou sur piles AA standard
Liaison
Référence 1.30100.0301 remplacée par la référence 1.30100.0001