12-425
Acetyl-Histone H3 Peptide
Lys14, biotin conjugate
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Acetyl-Histone H3 (Lys14) Peptide, biotin conjugate,
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... H3F3B(3021)
Forme physique
Lyophilized powder
Stockage et stabilité
2 years at -20°C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable