Principaux documents
1.18465
Supelco
Recharge pour test phosphate
for use with MCOLORTEST®
Synonyme(s) :
Phosphate Visual Test Kit Refills
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
Caractéristiques
refill
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
phosphate
Compatibilité
for use with MCOLORTEST®
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Ce kit de recharge contient tous les réactifs des tests MQuant® réf. 1.14846 et réf. 1.18394 pour le dosage colorimétrique des phosphates. Lorsque les réactifs de votre test MQuant® sont épuisés, vous pouvez les recharger en commandant le kit de recharge correspondant. Il existe des kits de recharge pour divers tests MQuant®, ce qui en fait un système particulièrement économique et écologique.
Principe
Dans une solution d'acide sulfurique, les ions orthophosphate réagissent avec les ions molybdate pour former de l'acide molybdophosphorique. L'acide ascorbique réduit cet acide en bleu de phosphomolybdène (PMB). La concentration en phosphates est mesurée de manière semi-quantitative par colorimétrie visuelle.
Informations légales
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1