1.17952
Hydroxymethylfurfural (HMF) Test Strips, reflectometric
1.0-60.0 mg/L (hydroxymethylfurfural (HMF)), REFLECTOQUANT®
Synonyme(s) :
Hydroxymethylfurfural (HMF) chemical test strips, Hydroxymethylfurfural (HMF) test strip for instrument reader
About This Item
Produits recommandés
product name
Hydroxymethylfurfural (HMF) Test, reflectometric, 1.0-60.0 mg/L (hydroxymethylfurfural (HMF)), for use with REFLECTOQUANT®
Description
quantitative
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
hydroxymethylfurfural (Hmf)
Capacité de réaction
reaction type: enzymatic reaction
Plage de mesure
1.0-60.0 mg/L (hydroxymethylfurfural (HMF))
Compatibilité
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Méthode de détection
reflectometric
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Liaison
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2