1.12179
Glutaraldéhyde solution
for electron microscopy, acc. to P.J. Anderson (purified and filled under nitrogen)
Synonyme(s) :
Dialdéhyde glutarique solution, Pentane-1,5-dial
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.27 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
24.7-25.7% (alkalimetric)
Technique(s)
electron microscopy: suitable
Couleur
colorless
pH
>3.0 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
100.5 °C/1013 hPa
Pf
-6 °C
Densité
1.06 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Identity: conforms
Free acid (as glutaric acid): ≤ 0.2 %
Methanol (HS-GC): ≤ 0.3 %
Optical purity (E 280 nm / E 235 nm): ≥ 3.0
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List