Key Documents
1.09910
Supelco
Iodine solution
c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
About This Item
Code UNSPSC :
12141916
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Iodine solution,
pH
6.7 (20 °C in H2O)
Niveau de qualité
Densité
1.38 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
20-25°C
Description générale
for 1000 ml, c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable