Key Documents
1.09163
Supelco
Solution de Wijs
c(ICl) = 0.1 mol/l, for determination of iodine number, ready-to-use volumetric solution for titration in non aqueous media, Titriplex®
Synonyme(s) :
Solution d'iode selon Wijs
About This Item
Code UNSPSC :
12352402
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Solution de Wijs, for determination of the iodine number c(ICl) = 0.1 mol/l, Titripur®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titripur®
Forme
liquid
Qualité
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Capacité de réaction
reaction type: Redox Reactions
Concentration
0.1 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Température de transition
flash point 40 °C
Densité
1.06 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Caractéristiques et avantages
Accréditation :
Cette solution volumétrique est analysée par notre laboratoire d'étalonnage, qui est accrédité par l'organisme d'accréditation allemand DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) selon la norme DIN EN ISO/CEI 17025 pour l'analyse des concentrations en quantité de matière des solutions volumétriques (numéro d'accréditation : D-K-15185-01-00). L'attestation d'accréditation est disponible ici : www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Conditionnement
Les produits dont la référence se termine par "3" sont de qualité SmartChemicals et comportent une étiquette RFID pour un transfert simple et rapide des données vers l'appareil (ex. xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003). Pour de plus amples informations : www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Remarque sur l'analyse
Forme liquide
Concentration en quantité de matière : 0,0994 à 1,006 mol/l
Incertitude de mesure : ± 0,004 mol/l
Traçabilité métrologique jusqu'aux matériaux de référence du NIST
La concentration est déterminée par titrage volumétrique à une température de référence de 20 °C.
La concentration en quantité de matière de cette solution volumétrique est déterminée au moyen d'une solution de thiosulfate de sodium étalonnée (référence 1.09147). La solution de thiosulfate de sodium est étalonnée et sa traçabilité métrologique peut être établie jusqu'à un matériau de référence ("Standard Reference Material", SRM) du National Institute of Standards and Technology (NIST) de Gaithersburg aux États-Unis (le dichromate de potassium, SRM 136), avec l'iodate de potassium, étalon volumétrique (réf. 1.02404), matériau de référence certifié conforme à la norme ISO 17034 et analysé par le laboratoire d'étalonnage de Merck KGaA Darmstadt (Allemagne) accrédité DIN EN ISO/CEI 17025. L'incertitude est exprimée sous la forme d'une incertitude de mesure élargie avec un facteur d'élargissement k = 2 couvrant un niveau de confiance de 95 %.
Remarque : Le titre est un facteur de correction qui permet de tenir compte des variations de la solution volumétrique, du matériel de titrage, ainsi que de la température et autres conditions de laboratoire. Pour obtenir des résultats de titrage corrects, il est recommandé de déterminer un titre avec le matériel et dans les conditions spécifiques au laboratoire, directement après ouverture d'un nouveau flacon et à intervalles réguliers.
Informations légales
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
104.0 °F
Point d'éclair (°C)
40 °C