Key Documents
1.07748
Supelco
Gel de silice
for preparative layer chromatography
Synonyme(s) :
Silica gel
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115711
Numéro de classement CE :
231-545-4
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 2.5 kg
Technique(s)
preparative TLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Taille des particules
5-40 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Point d'ébullition
2230 °C
Pf
>1600 °C
Masse volumique apparente
200‑800 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Appearance: conforms
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Particle size: 90% ≤55 µm
Application test: conforms
The data to the particle size are related to the pure Silica gel before additive addition.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable