Key Documents
1.07020
Supelco
Dichlorométhane
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Chlorure de méthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.93
Numéro Beilstein :
1730800
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-838-9
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPARTA®
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
Puissance
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
22 %
Impuretés
≤0.00002% Free chlorine (as Cl)
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.02% Water
Résidus d'évap.
≤0.002%
Couleur
clearAPHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
39.8-40 °C (lit.)
Pf
-95 °C
−95 °C (lit.)
Densité
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMD Millipore offers EMPARTA grade solvents for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE, yet are still of high quality. EMPARTA solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
Remarque sur l'analyse
Evaporation Number: 1.9
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Titrable acid: ≤ 0.0003 meq/g
Free chlorine (as Cl): ≤ 0.00002 %
Evaporation residue: ≤ 0.002 %
Water: ≤ 0.02 %
Stabilized with about 50 ppm 2-Methyl-2-butene.
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1