Principaux documents
1.06756
SAFC
Méthyl 4-hydroxybenzoate, sel de sodium
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Méthyl 4-hydroxybenzoate, sel de sodium
About This Item
Formule linéaire :
Na+[4-(O)C6H4(COOCH3)]-
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
225-714-1
Agence
BP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>600 °C
pH
9.7-10.3 (1 g/L in H2O)
Pf
>125 °C
Densité
1.42 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
PESXGULMKCKJCC-UHFFFAOYSA-M
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Grâce à ses propriétés antimicrobiennes, le 4-hydroxybenzoate de méthyle est utilisé comme agent conservateur dans les préparations pharmaceutiques et les cosmétiques. Il peut être associé à d'autres parabènes tels que le 4-hydroxybenzoate de propyle ou le 4-hydroxybenzoate d'éthyle. Son sel sodique présente une meilleure solubilité dans l'eau que sa forme de base.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme biocide au titre de la règlementation internationale sur les biocides incluant, sans toutefois s'y limiter, la législation des États-Unis sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides de l'USEPA, le règlement européen des produits biocides, l'agence de réglementation de la lutte antiparasitaire du Canada, la réglementation des produits biocides en Turquie, la loi sur la gestion de la sécurité des produits chimiques de consommation et des biocides (K-BPR) en Corée et autres règlementations.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Ambra Masuzzo et al.
eLife, 8 (2019-10-30)
When facing microbes, animals engage in behaviors that lower the impact of the infection. We previously demonstrated that internal sensing of bacterial peptidoglycan reduces Drosophila female oviposition via NF-κB pathway activation in some neurons (Kurz et al., 2017). Although we