1.06619
Sel sodique de l′acide pyruvique
for biochemistry
Synonyme(s) :
Sel de sodium de l’acide pyruvique
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Puissance
5600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
236.8 °C
Densité
1.78 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C(=O)C
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Description générale
MES est utilisée comme substance tampon zwitterionique dans la préparation de milieux pour la culture de micro-organismes et de cellules végétales. Le MES est une substance tampon très pratique en raison de son inertie biologique.
Application
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable