Principaux documents
1.06577
SAFC
Phosphate de trisodium dodécahydraté
EMPROVE® ESSENTIAL, NF, E 339
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Phosphate de trisodium dodécahydraté
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Na3O4P · 12H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro E:
E339
Numéro de classement CE :
231-509-8
Agence
NF
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
pH
12 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilité
285 g/L
Densité
1.62 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
Clé InChI
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le phosphate trisodique dodécahydraté est utilisé comme agent tampon dans les formes liquides.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable