Principaux documents
1.06237
Supelco
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
GR for analysis ACS
Synonyme(s) :
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride, Naphthylethylenediamine dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H16Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
215-981-2
Nomenclature NACRES :
NA.05
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
1.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
Solubilité
30 g/L
Masse volumique apparente
380 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
Clé InChI
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Liaison
Replaces: NX0230-1
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 97.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Appearance of solution (20 g/l, water): clear, dissolution is complete
1-Naphthylamine (HPLC): ≤ 0.1 %
2-Naphthylamine (HPLC): ≤ 0.01 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 5.0 %
Sensitivity to sulfanilamide: conforms
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Daniel González-Hedström et al.
Nutrients, 12(2) (2020-02-26)
Childhood obesity is associated with metabolic and cardiovascular comorbidities. The development of these alterations may have its origin in early life stages such as the lactation period through metabolic programming. Insulin resistance is a common complication in obese patients and