Principaux documents
1.06223
Supelco
1-Naphthol
GR for analysis
Synonyme(s) :
1-Naphthol, 1-Hydroxynaphthalene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
201-969-4
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 94 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
510 °C
Puissance
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
880 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
288 °C/1013 hPa
Pf
94-96 °C
Température de transition
flash point 125 °C
Solubilité
0.1 g/L
Densité
1.28 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
450 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
Clé InChI
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
2-Naphthol (GC, area%): ≤ 0.20 % (a/a)
Naphthalene (GC, area%): ≤ 0.20 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 97 °C
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Iron (Fe): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
257.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
125 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2