1.05658
Lead(II) oxide
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Lead(II) oxide
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥99.0% ZnO basis (complexometric)
99.0-100.5% (complexometric)
Forme
solid
Impuretés
≤0.2% Substances insoluble in dilute acetic acid
Perte
≤0.2% loss on ignition, 700°C
pH
8-9 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Pf
888 °C
Solubilité
0.072 g/L
Densité
9.53 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
3500‑3700 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Pb]=O
InChI
1S/O.Pb
Clé InChI
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Application
- Brassica nigra and Curcuma longa Compounds Affecting Interactions Between Spodoptera exigua and Its Natural Enemies Cotesia flavipes and Podisus maculiventris.: This study investigates the effects of compounds from Brassica nigra and Curcuma longa on the interactions between the pest Spodoptera exigua and its natural enemies. It explores the potential of these compounds in integrated pest management strategies (Tavares et al., 2019).
- Synthesis and characterization of a new nano lead(II) 0-D coordination supramolecular compound: A precursor to produce pure phase nano-sized lead(II) oxide.: This research details the synthesis and characterization of a novel nano lead(II) supramolecular compound. The compound serves as a precursor for producing pure phase nano-sized lead(II) oxide, highlighting its potential applications in nanotechnology and materials science (Fard et al., 2017).
Remarque sur l'analyse
Substances insoluble in dilute acetic acid: ≤ 0.2 %
Loss on ignition (700 °C): ≤ 0.2 %
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)