Principaux documents
1.04944
Supelco
Potassium chlorate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Potassium chlorate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
ClKO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
223-289-7
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.0% (silver nitrate titration)
Forme
solid
Puissance
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.6 (20 °C, 73 g/L in H2O)
Point d'ébullition
400 °C (decomposition)
Pf
356 °C
Densité
2.32 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1200‑1400 kg/m3
Traces d'anions
bromate (BrO3-): ≤0.015%
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
As: ≤0.00005%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Inorganic oxidizer detection from propellants, pyrotechnics, and homemade explosive powders using gradient elution moving boundary electrophoresis.: Details the effective identification of potassium chlorate in various explosive formulations using electrophoresis, contributing to safer handling and forensic applications (Krauss et al., 2021).
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Bromate (BrO₃): ≤ 0.015 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable