Key Documents
1.02975
SAFC
Sorbitol
FP, liquid, (sorbitol syrup, noncrystallizing), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF, E 420
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
D-sorbitol, Sorbite, sorbitol, glucite, glucitol, D-glucitol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro Beilstein :
1721899
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro E:
E420
Agence
BP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Densité de vapeur
<1 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
liquid
viscous liquid
pH
6 (20 °C in H2O, 50% solution)
Pf
98-100 °C (lit.)
Densité
1.3 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Description générale
Qu'il s'agisse de suspensions, d'émulsions ou de solutions, les formes orales liquides présentent un certain nombre d'avantages : elles peuvent être administrées en doses individuelles, sont faciles à avaler et conviennent aux patients pédiatriques et gériatriques. En revanche, les galénistes doivent relever d'énormes défis concernant leur solubilité, leur goût ou la stabilité du principe actif dans les systèmes aqueux. Autant de facteurs qui jouent souvent un rôle décisif. Notre large gamme de produits couvre l'ensemble des excipients nécessaires à l'élaboration de formes orales liquides : solvants et tensioactifs, arômes, régulateurs de pH et tampons, conservateurs, agents améliorant la viscosité.
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le sorbitol est un polyol qui est souvent utilisé comme édulcorant dans les formes pharmaceutiques orales liquides, ainsi que comme agent de charge, substance édulcorante ou humectant dans les cosmétiques, les aliments et les boissons. Le sorbitol non cristallisable est surtout utilisé comme humectant et comme plastifiant pour les capsules molles.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1