Key Documents
1.02584
SAFC
Caféine
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Caféine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
200-362-1
Agence
BP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Pression de vapeur
20 hPa ( 80 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Pureté
98.5-101.0% (HPLC)
98.5-101.0% (perchloric acid titration)
Forme
crystalline powder
Température d'inflammation spontanée
>600 °C
Puissance
367.7 mg/kg LD50, oral (Rat)
Technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
5.5-6.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
235-239 °C
Solubilité
20 g/L
Densité
1.23 g/cm3 at 18 °C
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Clé InChI
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Nous proposons un choix de solvants, de réactifs et de matières premières essentielles de qualité supérieure, ainsi que la documentation et l'expertise nécessaires pour vous permettre de répondre à de strictes exigences normatives et règlementaires. En plus de cette gamme complète, nous proposons des services de fabrication à façon pour répondre à vos besoins précis. Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
La caféine Emprove® Essential convient aux applications pharmaceutiques.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 6
1 of 6