Key Documents
1.01517
Supelco
Silver sulfate solution 10 g/l
in sulfuric acid (D = 1.84 g/ml) for COD determination
About This Item
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NB.21
Niveau de qualité
Forme
liquid
Classe(s) fonctionnelle(s) de l'analyte
chemical oxygen demand (COD)
Technique(s)
photometry: suitable
Densité
1.84 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Concentration (Ag₂SO₄): 9.8 - 10.2 g/l
Concentration (H₂SO₄): 1665 - 1735 g/l
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable