Principaux documents
1.01187
Supelco
Ammonium nitrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Ammonium nitrate, Nitric acid ammonia, Ammonia nitrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
H4N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
80.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
229-347-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥95.0% (alkalimetric)
Forme
solid
Puissance
2462 mg/kg LD50, oral (Rat)
Résidus de calcination
≤0.05% (as sulfate)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
210 °C/15.0 hPa
Pf
169 °C
Solubilité
1920 g/L
Densité
1.72 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
600‑700 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1
Clé InChI
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Application
  • Synthesis of some derivatives of 1,8-dioxo-octa-hydro xanthene and 9-aryl-hexahydro acridine-1,8-dione using metal ion-exchanged NaY zeolite as heterogeneous catalyst.: This paper discusses the synthesis of derivatives using metal ion-exchanged NaY zeolite as a catalyst. The study provides insights into ammonium nitrate′s role in catalytic processes (Niasar and Moradian, 2024).
  • The Effect of the Solution Flow and Electrical Field on the Homogeneity of Large-Scale Electrodeposited ZnO Nanorods.: This research examines how solution flow and electrical fields affect the homogeneity of electrodeposited ZnO nanorods, highlighting the use of ammonium nitrate in the deposition process (Zhao et al., 2024).
  • Development of an oxazole-based cleavable linker for peptides.: This research focuses on the development of an oxazole-based cleavable linker for peptides, utilizing ammonium nitrate in the synthesis process (Taggart et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (alkalimetric): ≥ 95.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.05 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)