Key Documents
1.00468
Supelco
Acide L(+)-ascorbique
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Acide L(+)-ascorbique
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-066-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
99.0-100.5% (iodometric)
Forme
crystalline powder
Température d'inflammation spontanée
380 °C
Puissance
11900 mg/kg LD50, oral (Rat)
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impuretés
≤0.1% Related substances (unspecified impurities singly) (HPLC)
≤0.15% Related substances (Impurity C) (HPLC)
≤0.15% Related substances (Impurity D) (HPLC)
≤0.2% Oxalic acid
≤0.2% Related substances (sum of impurities (except impurity A and D)) (HPLC)
sulfated ash (600 °C)
≤0.05%
Perte
≤0.1% loss on drying, 105 °C
Couleur
clear
pH
2.2-2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilité
330 g/L
Densité
1.65 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
500‑900 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
Traces de cations
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤2 ppm
heavy metals: ≤10 ppm
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8,10-11H,1H2
Clé InChI
TYQCGQRIZGCHNB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Solvant pour analyse EMSURE® conforme aux spécifications ACS et au chapitre "Réactifs" de la pharmacopée européenne
Application
  • Sensitive determination in metabolic research: A study utilized (+/-)-4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid-D₃ in a gas chromatography-negative-ion chemical-ionization mass spectrometry analysis, providing a method for sensitive determination of tyrosine metabolites. This application supports the use of deuterated compounds in stable isotope-labeled tracer experiments to investigate metabolism in humans (Shimamura et al., 1986).
Remarque sur l'analyse
Dosage (iodométrie) 99,0 % à 100,5 % Identité (spectre IR) conforme Aspect poudre cristalline blanc à blanc cassé Aspect de la solution (50 g/l, eau décarbonatée) limpide (≤ 3 NTU), couleur moins intense que la solution de référence BY₇ pH (50 g/l, eau décarbonatée) 2,1 à 2,6 Pouvoir rotatoire [α²0/D (100 g/l, eau)] +20,5° à +21,5° Chlorures (Cl) ≤ 50 ppm Sulfates (SO₄) ≤ 20 ppm Cu (cuivre) ≤ 5 ppm Fe (fer) ≤ 2 ppm Métaux lourds (ACS) ≤ 10 ppm Acide oxalique ≤ 0,2 Substances apparentées (HPLC) (impureté C) ≤ 0,15 % Substances apparentées (HPLC) (impureté D) ≤ 0,15 % Substances apparentées (HPLC) (impuretés non spécifiées, séparément) ≤ 0,10 % Substances apparentées (HPLC) (somme des impuretés, sans les impuretés A et D) ≤ 0,2 % Cendres sulfatées (600 °C) ≤ 0,05 % Perte au séchage (105 °C) ≤ 0,1 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable