05-852
Anti-M-Cadherin Antibody, clone 12G4
clone 12G4, Upstate®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
12G4, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cdh15(12555)
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité