Principaux documents
05-829-AF647
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-α-tubuline, clone DM1A, conjugué à l'Alexa Fluor 647
clone DM1A, from mouse, ALEXA FLUOR 647
Synonyme(s) :
Tubulin alpha-1 chain, α-Tubulin
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR 647
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DM1A, monoclonal
Espèces réactives
guinea pig, rat, porcine, human, gerbil, mouse, bovine, avian
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBA1A(7846)
Description générale
Tubulin alpha-1 chain (UniProt P02552) is encoded by the TUBA1C (also known as TUBA1) gene (Gene ID 429035) in Gallus gallus (Chicken) species. Microtubules are cytoskeletal filaments composed of alpha-/beta-tubulin heterodimers that self-assemble head-to-tail to form protofilaments and laterally to form a hollow tube. Various post-translational modifications, including acetylation, polyglutamylation, polyglycylation, detyrosination, phosphorylation, and palmitoylation, can regulate the polymerization properties of tubulins and/or their interactions with microtubule associated proteins (MAPs) and motor proteins.
Spécificité
α The epitope recognized by clone DM1A has been mapped to the C-terminal 25 amino acids.
Immunogène
α The epitope recognized by this antibody has been mapped to the C-terminal 25 amino acids (AALEKDYEEVGVDSVEGEGEEEGEE).
Épitope : C-terminal 25 amino acids.
Application
αα
Analyse par immunocytochimie : α
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Sous-domaine de recherche
Cytosquelette
Qualité
Produit évalué par immunocytochimie sur des cellules A431.
Analyse par immunocytochimie : α
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 50 kDa.
Forme physique
Anticorps IgG1 monoclonal de souris purifié et conjugué dans un tampon contenant du PBS avec 15 mg/ml de BSA et 0,1 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Brandon Weissbourd et al.
Cell, 184(24), 5854-5868 (2021-11-26)
Jellyfish are radially symmetric organisms without a brain that arose more than 500 million years ago. They achieve organismal behaviors through coordinated interactions between autonomously functioning body parts. Jellyfish neurons have been studied electrophysiologically, but not at the systems level.
David J Schodt et al.
Biomedical optics express, 14(1), 429-440 (2023-01-27)
We describe a dedicated microscope for automated sequential localization microscopy which we term Sequential Super-resolution Microscope (SeqSRM). This microscope automates precise stage stabilization on the order of 5-10 nanometers and data acquisition of all user-selected cells on a coverslip, limiting
Luqman O Awoniyi et al.
Journal of cell science, 136(15) (2023-07-07)
Successful B cell activation, which is critical for high-affinity antibody production, is controlled by the B cell antigen receptor (BCR). However, we still lack a comprehensive protein-level view of the very dynamic multi-branched cellular events triggered by antigen binding. Here
Farah Haque et al.
Nature cell biology, 24(7), 1088-1098 (2022-06-21)
A long-established strategy for transcription regulation is the tethering of transcription factors to cellular membranes. By contrast, the principal effectors of Hedgehog signalling, the GLI transcription factors, are regulated by microtubules in the primary cilium and the cytoplasm. How GLI