Key Documents
05-23-0850
Sigma-Aldrich
Somatostatin
Synonyme(s) :
Somatostatin
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.51
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable