05-23-0310
Natriuretic Peptide, C-Type, Human and Porcine
Member of the natriuretic peptide family that shares structural homology with ANP and plays a role in the regulation of body fluid homeostasis, vascular tone, and vascular growth.
Synonyme(s) :
Natriuretic Peptide, C-Type, Human and Porcine, CNP, GLSKGCFGLKLDRIGSMSGLGC
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥96% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
5% acetic acid: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
S1SC[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C1)C(=O)O)CC(C)C)CO)CCSC)CO)[C@H](CC)C)CCCN\C(=N\[H])\N)CC(=O)O)CC(C)C)
InChI
1S/C93H157N27O28S3/c1-12-52(10)76-91(146)104-42-72(127)108-65(44-122)88(143)114-57(26-30-149-11)82(137)118-64(43-121)80(135)103-39-70(125)106-58(31-48(2)3)78(133)101-41-74(129)110-68(92(147)148)47-151-150-46-67(109-73(128)40-100-77(132)54(23-16-18-27-94)111-89(144)66(45-123)119-85(140)59(32-49(4)5)105-69(124)37-96)90(145)116-62(35-53-21-14-13-15-22-53)79(134)102-38-71(126)107-60(33-50(6)7)84(139)112-55(24-17-19-28-95)81(136)115-61(34-51(8)9)86(141)117-63(36-75(130)131)87(142)113-56(83(138)120-76)25-20-29-99-93(97)98/h13-15,21-22,48-52,54-68,76,121-123H,12,16-20,23-47,94-96H2,1-11H3,(H,100,132)(H,101,133)(H,102,134)(H,103,135)(H,104,146)(H,105,124)(H,106,125)(H,107,126)(H,108,127)(H,109,128)(H,110,129)(H,111,144)(H,112,139)(H,113,142)(H,114,143)(H,115,136)(H,116,145)(H,117,141)(H,118,137)(H,119,140)(H,120,138)(H,130,131)(H,147,148)(H4,97,98,99)/t52-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,76-/m0/s1
Clé InChI
UHSBKBYWHCBDCJ-DYGWFTAGSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Adenylate cyclase, particulate guanylate cyclase
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable