05-1533
Anti-Gemin3 Antibody, clone 12H12
clone 12H12, from mouse
Synonyme(s) :
Component of gems 3, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 20, DEAD box protein 20, DEAD box protein DP 103, DEAD-box protein DP103, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 20, 103kD, SMN-interacting protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
12H12, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DDX20(11218)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Gemin-3 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable