Key Documents
04-1624
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-centrine, clone 20H5
clone 20H5, from mouse
Synonyme(s) :
Caltractin isoform 2, EF-hand protein, calcium binding protein, centrin 1, centrin, EF-hand protein, 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
20H5, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CETN1(1068)
Description générale
La centrine est un régulateur essentiel de la duplication des centrioles. Cette protéine est localisée au niveau du centrosome des cellules en interphase. Pendant la mitose, la centrine est redistribuée aux pôles du fuseau, ce qui correspond aux changements dynamiques du centrosome au cours du cycle cellulaire. Les recherches actuelles suggèrent que la centrine exerce un contrôle spatial et temporel sur la duplication des centrioles par le biais de son rôle comme composant des structures précurseurs des centrioles et de changements de son niveau d'abondance périodiques et spécifiques du cycle cellulaire.
Spécificité
Cet anticorps reconnait l'extrémité C-terminale de la centrine.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à l'extrémité C-terminale de la centrine de Chlamydomonas.
Épitope : région C-terminale
Application
Analyse par immunocytochimie : Manandhar, G., et al. (1999). Cell Motil Cytoskeleton. 43(2):137-144.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-centrine, clone 20H5, est un anticorps monoclonal de souris utilisé pour la détection de la centrine, également connue sous le nom d'isoforme 2 de la caltractine ou protéine à main EF (EF hand) ; il a été validé en WB, IP et ICC.
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : Une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la centrine dans 10 µg de lysat de cellules HeLa.
Description de la cible
~20 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG2aκ monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4, NaCl 150 mM) avec 0,05 % d'azoture de sodium.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules HeLa
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
G Manandhar et al.
Cell motility and the cytoskeleton, 43(2), 137-144 (1999-06-24)
Centrosome reduction during mouse spermiogenesis has been studied by immunofluorescent microscopy using anticentrin antibody (20H5) and TEM. Centrin is detected as two spots in round spermatids, corresponding to a pair of centrioles. In elongating spermatids, centrin spots colocalize with the
Rachael A McCloy et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 13(9), 1400-1412 (2014-03-15)
Entry and progression through mitosis has traditionally been linked directly to the activity of cyclin-dependent kinase 1 (Cdk1). In this study we utilized low doses of the Cdk1-specific inhibitor, RO3306 from early G 2 phase onwards. Addition of low doses
Clare R Harding et al.
PLoS pathogens, 12(2), e1005403-e1005403 (2016-02-06)
The inner membrane complex (IMC) of apicomplexan parasites is a specialised structure localised beneath the parasite's plasma membrane, and is important for parasite stability and intracellular replication. Furthermore, it serves as an anchor for the myosin A motor complex, termed
Mi Young Seo et al.
PloS one, 10(9), e0138905-e0138905 (2015-09-26)
A procentriole is assembled next to the mother centriole during S phase and remains associated until M phase. After functioning as a spindle pole during mitosis, the mother centriole and procentriole are separated at the end of mitosis. A close
Stress-induced localization of HSPA6 (HSP70B') and HSPA1A (HSP70-1) proteins to centrioles in human neuronal cells.
Khalouei, S; Chow, AM; Brown, IR
Cell Stress & Chaperones null