Principaux documents
03-34-0035
Sigma-Aldrich
H-Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-OH
Shown to inhibit fibronectin binding to platelet-binding sites.
Synonyme(s) :
H-Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-OH, GRGDSP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H37N9O10
Poids moléculaire :
587.58
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white to off-white
Solubilité
5% acetic acid: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Shown to inhibit fibronectin binding to platelet-binding sites.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
fibronectin binding
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Pierschbacher, M.D., and Ruoslahti, E. 1984. Nature309, 30.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable