Principaux documents
02-1001-00
Millipore
Calibrateurs SMC® à 5 jeux
Synonyme(s) :
Calibration set, SMC calibrators
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.47
Niveau de qualité
Informations légales
SMC is a registered trademark of Singulex
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable