A-054
Multicomponent Alcohol Calibration Kit (C1-C3) solution
in H2O (varied conc.), ampule of 3 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
Conditionnement
ampule of 3 × 1.2 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
in H2O (varied conc.)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
C1 C2 C3
Acetone 500 1000 4000
Ethanol 500 1000 4000
Isopropanol 5001000 4000
Methanol5001000 4000
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable