Principaux documents
880136P
Avanti
DSPE-PEG(2000)-square
Avanti Research - A Croda Brand (880136P), powder
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[square(polyethylene glycol)-2000] (sodium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C138H266N2NaO57P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
2919.53
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (880136P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (880136P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand (880136P)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine-polyethylene glycol 2000 (DSPE PEG 2000) are potent agents for drug delivery. They are oblate spheroids in aqueous solutions and the diameter varies from 18nm to 90nm.
Conditionnement
5ml Amber Glass Screw Cap Vial
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Effect of the lipid chain melting transition on the stability of DSPE-PEG (2000) micelles
Kastantin M, et al.
Langmuir, 25(13), 7279-7286 (2009)