Principaux documents
870736P
Avanti
18:2 (n6) Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870736P, powder
Synonyme(s) :
(9Z,12Z-octadecadienoyl) Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C39H75N10O17P3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1081.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (870736P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 870736P
Application(s)
lipidomics
Type de lipide
coenzymes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C39H66N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-30(48)67-23-22-41-29(47)20-21-42-37(51)34(50)39(2,3)25-60-66(57,58)63-65(55,56)59-24-28-33(62-64(52,53)54)32(49)38(61-28)46-27-45-31-35(40)43-26-44-36(31)46;;;/h8-9,11-12,26-28,32-34,38,4
Clé InChI
SWGFKEKFDABKFK-WNPBHWCZSA-N
Application
18:2 (n6) Coenzyme A has been used to determine the effects of lysophospholipid acyltransferase activities in adipocyte differentiation.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870736P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Lysophosphatidylcholine acyltransferase 3 is the key enzyme for incorporating arachidonic acid into glycerophospholipids during adipocyte differentiation
Eto M, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 13(12), 16267-16280 (2012)