Principaux documents
870340P
Avanti
DMG-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-succinyl-N-polysarcosine-25
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C112H194N26O32
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
2416.89
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 x 25 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Drug Delivery
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870340P-25MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable