Principaux documents
860757P
Avanti
12:0 N-Biotinyl fatty acid, NHS
12N-biotinyl dodecanoic acid, NHS ester, Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
12N-biotinyl dodecanoic acid, NHS ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H42N4O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
538.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860757P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]1(CCCCC(NCCCCCCCCCCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)=O)SC[C@@]3([H])[C@]1([H])NC(N3)=O
InChI
1S/C26H42N4O6S/c31-21(13-10-9-12-20-25-19(18-37-20)28-26(35)29-25)27-17-11-7-5-3-1-2-4-6-8-14-24(34)36-30-22(32)15-16-23(30)33/h19-20,25H,1-18H2,(H,27,31)(H2,28,29,35)/t19-,20-,25-/m0/s1
Clé InChI
IVHGFHPEGYPVSM-RLSLOFABSA-N
Conditionnement
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable