Principaux documents
860733P
Avanti
3-keto sphinganine (d18:0, HCl salt)
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
2S-amino-1-hydroxy-3-octadecanone, hydrochloride salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H38ClNO2
Poids moléculaire :
335.95
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 5 mg ((860733P-5MG))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC([C@]([NH3+])([H])CO)=O.[Cl-]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860733P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable