855773C
Avanti
2-18:1 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand, chloroform solution
Synonyme(s) :
1-Hydroxy-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (855773C-10MG)
pkg of 1 × 1 mL (855773C-1MG)
pkg of 1 × 1 mL (855773C-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentration
1 mg/mL in chloroform (855773C-1MG)
10 mg/mL in chloroform (855773C-10MG)
5 mg/mL in chloroform (855773C-5MG)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO)=O
InChI
1S/C26H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)34-25(23-28)24-33-35(30,31)32-22-21-27(2,3)4/h12-13,25,28H,5-11,14-24H2,1-4H3/b13-12-/t25-/m1/s1
Clé InChI
SULIDBRAXVDKBU-PTGWMXDISA-N
Application
Conditionnement
Informations légales
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)