Principaux documents
852475C
Avanti
C18(plasm)-18:1(d9) PC
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Synonyme(s) :
1-(1Z-OCTADECENYL)-2-OLEOYL(D9)-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C44H77D9NO7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
781.19
Code UNSPSC :
51321705
Nomenclature NACRES :
NA.28
Pureté
99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (852475C-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
1 mg/mL (852475C-1MG)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
1-(1Z-octadecenyl)-2-oleoyl(d9)-sn-glycero-3-phosphocholine (C18(plasm)-18:1(d9) PC) is a deuterated derivative of C18(plasm)-18:1 PC.
Conditionnement
5ML Clear Glass Sealed Ampule (852475C-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable