850479C
Avanti
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 850479C
Synonyme(s) :
1-palmitoyl-2-stearoyl(4,5)dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (850479C-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850479C
Concentration
10 mg/mL (850479C-10mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC(Br)C(Br)CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Description générale
(1-palmitoyl-2-stearoyl (4,5) dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine) is a lipid made up of phosphocholine backbone, palmitoyl and stearoyl fatty acid chains. The 4th and 5th carbons of stearoyl group has bromo substitution.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3