Principaux documents
850042P
Avanti
Dicetyl phosphate
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Dihexadecyl phosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H67O4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
546.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161902
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Poids mol.
546.85 g/mol
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (850042P-1g)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OP(OCCCCCCCCCCCCCCCC)(OCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C32H67O4P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-35-37(33,34)36-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3,(H,33,34)
Clé InChI
RNPXCFINMKSQPQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Dicetyl phosphate (DCP) serves as an electric insulator. It is capable of forming a thin film on glassy carbon electrode (GCE) surface. It can be mainly used in the preparation of liposomes.
Conditionnement
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850042P-1g)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Electrochemical determination of acetaminophen using a glassy carbon electrode coated with a single-wall carbon nanotube-dicetyl phosphate film
Sun D and Zhang H
Microchimica Acta, 158(1-2), 131-136 (2007)
Fluorescence immunoassays
Immunoassay, 309-335 (1996)