840045X
Avanti
Brain PI(4)P
Avanti Research™ - A Croda Brand 840045X
Synonyme(s) :
L-α-phosphatidylinositol-4-phosphate (Brain, Porcine) (ammonium Salt):methanol:water (20:9:1)
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (840045X-1mg)
pkg of 1 × 1 mL (840045X-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 840045X
Concentration
1 mg/mL (840045X-1mg)
5 mg/mL (840045X-5mg)
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C47H84O16P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)61-39(37-59-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-60-65(57,58)63-47-44(52)42(50)46(43(51)45(47)53)62-64(54,55)56;;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42-47,50-53H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H,57,58)(H2,54,55,56);2*1H3/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;;/t39-,42+,43?,44?,45?,46?,47-;;/m1../s1
Clé InChI
HJHASIMOAXACIC-CVKYTLMISA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C