840025C
Avanti
Heart PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 840025C
Synonyme(s) :
L-α-phosphatidylethanolamine (Heart, Bovine)
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (840025C-25mg)
pkg of 5 × 4 mL (840025C-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 840025C
Concentration
10 mg/mL (840025C-25mg)
25 mg/mL (840025C-500mg)
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)52-41(40-51-53(47,48)50-38-37-44)39-49-42(45)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,22,24,28,30,41H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-40,44H2,1-2H3,(H,47,48)
Catégories apparentées
1 of 4
Cet article | 840025P | 840052C | 840012C |
---|---|---|---|
Avanti Research™ - A Croda Brand 840025C | Avanti Research™ - A Croda Brand 840025P | Avanti Research™ - A Croda Brand 840052C | Avanti Research™ - A Croda Brand |
−20°C | −20°C | −20°C | −20°C |
liquid | powder | liquid | liquid |
dry ice | dry ice | dry ice | dry ice |
pkg of 1 × 2.5 mL (840025C-25mg), pkg of 5 × 4 mL (840025C-500mg) | pkg of 2 × 100 mg (840025P-200mg), pkg of 1 × 25 mg (840025P-25mg) | pkg of 1 × 2.5 mL (840052C-25mg), pkg of 2 × 4 mL (840052C-200mg), pkg of 5 × 4 mL (840052C-500mg) | pkg of 1 × 2 mL (840012C-50mg), pkg of 1 × 2.5 mL (840012C-25mg), pkg of 1 × 4 mL (840012C-100mg) |
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash