Principaux documents
810318P
Avanti
TopFluor-oxPAPC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Oxidized 1-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
Source biologique
synthetic
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCC=O)c1c(C)cc(C)n1[B-]2(F)F.CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCC(O)=O)c1c(C)cc(C)n1[B-]2(F)F.CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCC=O)c1c(C)cc(C)n1[B-]2(F)F.CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCC(O)=O)c1c(C)cc(C)n1[B-]2(F)F.CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCC(O)\C=C\C(O)=O)c1c(C)cc(C)n1[B-]2(F)F.CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCC(=O)\C=C\C(O)=O)c1c(C)cc(C)n1[B-]2(F)F.CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCC(O)C1OC1C(O)=O)c1c(C)cc(C)n1[B-]2(F)F.CCCCC\C=C/CC1C(O)CC(=O)\C1=C\C1OC1CCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC1=C2C(C)=CC(C)=[N+]2[B-](F)(F)n2c(C)cc(C)c12)COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C
Application
Lipids research
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC