Principaux documents
810300P
Avanti
TopFluor DG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycerol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C43H71BF2N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
744.84
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810300P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1=[N+]2C(C(C)=C1)=C(CCCCCCCCCCC(O[C@](CO)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)C3=C(C)C=C(C)N3[B-]2(F)F
Conditionnement
5ML PTFE Vial with Screw Cap (810300P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable