Principaux documents
810170P
Avanti
C18:0(2-NBD) GM1
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
C18:0(2-NBD) GM1 Ganglioside (synthetic, ammonium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C79H136N8O34
Poids moléculaire :
1741.96
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 x 500 μg (810170P-500UG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(C(NC1=CC=C(C2=NON=C21)[N+]([O-])=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H]([C@H](O[C@@]5(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C5)[C@H]4O)O[C@@H]6O
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810170P-500UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable