810104P
Avanti
palmitic acid - lissamine rhodamine
Avanti Research™ - A Croda Brand 810104P, powder
Synonyme(s) :
[16-N-(lissamine rhodamine β sulfonyl)amino] palmitic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810104P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810104P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3