800605O
Avanti
18:1 Ethylene Glycol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-di-(9Z-octadecenoyl) ethylene glycol; DEG(18:1(9Z)/18:1(9Z))
About This Item
Produits recommandés
Description
1-2-dioleoyl ethylene glycol, neat oil
Pureté
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (800605O-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C38H70O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(39)41-35-36-42-38(40)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17+,20-18+
Clé InChI
NKSOSPOXQKNIKJ-XPWSMXQVSA-N