Principaux documents
791923P
Avanti
CER3(d9)
N-palmitoyl(d9) D-ribo-phytosphingosine, powder
Synonyme(s) :
N16:0-d9 phytosphingosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H60D9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
564.97
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (791923P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 791923P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791923P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3