Principaux documents
700306P
Avanti
Geranyl phosphate ammonium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Geranyl phosphate ammonium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H22NO4P
Poids moléculaire :
251.26
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700306P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable