Principaux documents
700156P
Avanti
20α-hydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand 700156P, powder
Synonyme(s) :
5-cholestene-3α,20α-diol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H46 O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (700156P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700156P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 700156P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@](O)(CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-18(2)7-6-14-27(5,29)24-11-10-22-21-9-8-19-17-20(28)12-15-25(19,3)23(21)13-16-26(22,24)4/h8,18,20-24,28-29H,6-7,9-17H2,1-5H3/t20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
Clé InChI
MCKLJFJEQRYRQT-APGJSSKUSA-N
Application
20α-hydroxycholesterol or 5-cholestene-3α,20α-diol has been used to study the role of oxysterols on mammalian immune function.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700156P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700156P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Michael E Abrams et al.
Nature microbiology, 5(7), 929-942 (2020-04-15)
Cholesterol 25-hydroxylase (CH25H) is an interferon-stimulated gene that converts cholesterol to the oxysterol 25-hydroxycholesterol (25HC). Circulating 25HC modulates essential immunological processes including antiviral immunity, inflammasome activation and antibody class switching; and dysregulation of CH25H may contribute to chronic inflammatory disease