Z743894
ART® SoftFit L Reload System
Pure 1000L, size 1000 μL, reload insert, sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Stérilité
sterile
Caractéristiques
Pure 1000L
reload insert
Conditionnement
pkg of 4X768 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 3781-RI
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
1000 μL